1-(Prop-2-yn-1-yl)pyrrolidine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR964296-1G OR964296-250MG
APOSOR964296-1GEA 89.2 EUR
APOSOR964296-1G APOSOR964296-250MG
1-(Prop-2-yn-1-yl)pyrrolidine hydrochloride 95%
1-(Prop-2-yn-1-yl)pyrrolidine hydrochloride
Formule: C₇H₁₁N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03596892
CAS nummer: 89775-13-3