4-(Pyridin-2-yloxy)benzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR9644-1G OR9644-250MG
APOSOR9644-1GEA 513 EUR
APOSOR9644-1G APOSOR9644-250MG
4-(Pyridin-2-yloxy)benzoyl chloride
4-(Pyridin-2-yloxy)benzoyl chloride
Formule: C₁₂H₈ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08435898
CAS nummer: 51363-01-0