1-Ethyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR964421-1G OR964421-250MG
APOSOR964421-1GEA 163 EUR
APOSOR964421-1G APOSOR964421-250MG
1-Ethyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde hydrochloride 95%
1-Ethyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde hydrochloride
Formule: C₆H₈N₂O·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19687057
CAS nummer: 1914148-58-5