3,4-Dihydro-1H-2-benzopyran-1-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR964437-1G OR964437-250MG
APOSOR964437-1GEA 356 EUR
APOSOR964437-1G APOSOR964437-250MG
3,4-Dihydro-1H-2-benzopyran-1-carboxylic acid 95%
3,4-Dihydro-1H-2-benzopyran-1-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00457636
CAS nummer: 13328-85-3