3-[2-(2-Ethoxycarbonyl-ethoxy)-ethoxy]-propionic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR964496-1G OR964496-250MG
APOSOR964496-1GEA 351 EUR
APOSOR964496-1G APOSOR964496-250MG
3-[2-(2-Ethoxycarbonyl-ethoxy)-ethoxy]-propionic acid 97%
3-[2-(2-Ethoxycarbonyl-ethoxy)-ethoxy]-propionic acid
Formule: C₁₀H₁₈O₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115349
CAS nummer: 886362-90-9