Methyl 3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR964608-1G OR964608-250MG OR964608-5G
APOSOR964608-1GEA 134 EUR
APOSOR964608-1G APOSOR964608-250MG APOSOR964608-5G
Methyl 3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate 95%
Methyl 3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
Formule: C₉H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00466380
CAS nummer: 829-45-8