Ethyl 3-amino-2,2-dimethylpropanoate hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR964648-1G OR964648-5G
APOSOR964648-1GEA 22 EUR
APOSOR964648-1G APOSOR964648-5G
Ethyl 3-amino-2,2-dimethylpropanoate hydrochloride 97%
Ethyl 3-amino-2,2-dimethylpropanoate hydrochloride
Formule: C₇H₁₅NO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00102231
CAS nummer: 80253-38-9