4-Isopropyloxazolidine-2,5-dione 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR964676-1G OR964676-5G
APOSOR964676-1GEA 178 EUR
APOSOR964676-1G APOSOR964676-5G
4-Isopropyloxazolidine-2,5-dione 95%
4-Isopropyloxazolidine-2,5-dione
Formule: C₆H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00196817
CAS nummer: 2816-12-8