5,6,7,8-Tetrahydroisoquinolin-3-amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR964708-1G OR964708-250MG
APOSOR964708-1GEA 1060 EUR
APOSOR964708-1G APOSOR964708-250MG
5,6,7,8-Tetrahydroisoquinolin-3-amine 97%
5,6,7,8-Tetrahydroisoquinolin-3-amine
Formule: C₉H₁₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10574676
CAS nummer: 69958-52-7