5-Pyridin-3-ylisoxazole-3-carboxylic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-(3-Pyridyl)isoxazole-3-carboxylic Acid
OR964778-100MG OR964778-1G OR964778-250MG
APOSOR964778-100MGEA 54.1 EUR
APOSOR964778-100MG APOSOR964778-1G APOSOR964778-250MG
5-Pyridin-3-ylisoxazole-3-carboxylic acid 96%
5-Pyridin-3-ylisoxazole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₆N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07377114
CAS nummer: 893638-39-6