N-Benzyl-N-(2-methoxyethyl)amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR964902-100MG OR964902-1G OR964902-250MG
APOSOR964902-100MGEA 184 EUR
APOSOR964902-100MG APOSOR964902-1G APOSOR964902-250MG
N-Benzyl-N-(2-methoxyethyl)amine 98%
N-Benzyl-N-(2-methoxyethyl)amine
Formule: C₁₀H₁₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01445287
CAS nummer: 51353-26-5