Methyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR964912-1G OR964912-5G
APOSOR964912-1GEA 30.8 EUR
APOSOR964912-1G APOSOR964912-5G
Methyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate 95%
Methyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00114411
CAS nummer: 103204-80-4