3-Chloro-N-phenylpropanamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR964996-1G OR964996-5G
APOSOR964996-1GEA 78.9 EUR
APOSOR964996-1G APOSOR964996-5G
3-Chloro-N-phenylpropanamide 97%
3-Chloro-N-phenylpropanamide
Formule: C₉H₁₀ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00018971
CAS nummer: 3460-04-6