1,3-Diazaspiro[4.4]nonane-2,4-dione 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR965025-1G OR965025-5G
APOSOR965025-1GEA 46.8 EUR
APOSOR965025-1G APOSOR965025-5G
1,3-Diazaspiro[4.4]nonane-2,4-dione 95%
1,3-Diazaspiro[4.4]nonane-2,4-dione
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00022403
CAS nummer: 699-51-4