(R)-2-((Methoxycarbonyl)amino)-3-methylbutanoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR965041-1G OR965041-5G
APOSOR965041-1GEA 49.7 EUR
APOSOR965041-1G APOSOR965041-5G
(R)-2-((Methoxycarbonyl)amino)-3-methylbutanoic acid 95%
(R)-2-((Methoxycarbonyl)amino)-3-methylbutanoic acid
Formule: C₇H₁₃NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21234526
CAS nummer: 171567-86-5