Cyclopropyl-thiophen-2-ylmethyl-amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR965054-1G OR965054-5G
APOSOR965054-1GEA 292 EUR
APOSOR965054-1G APOSOR965054-5G
Cyclopropyl-thiophen-2-ylmethyl-amine 98%
Cyclopropyl-thiophen-2-ylmethyl-amine
Formule: C₈H₁₁NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03856576
CAS nummer: 14471-18-2