3-Hydroxyisonicotinamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR965079-1G OR965079-250MG OR965079-5G
APOSOR965079-1GEA 152 EUR
APOSOR965079-1G APOSOR965079-250MG APOSOR965079-5G
3-Hydroxyisonicotinamide 95%
3-Hydroxyisonicotinamide
Formule: C₆H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13659443
CAS nummer: 10128-73-1