2-Hydroxyethanesulphonic acid 80% in water 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR965087-100G OR965087-500G
APOSOR965087-100GEA 103 EUR
APOSOR965087-100G APOSOR965087-500G
2-Hydroxyethanesulphonic acid 80% in water 97%
2-Hydroxyethanesulphonic acid
Formule: C₂H₆O₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00242599
CAS nummer: 107-36-8
UN: 3265
ADR: 8,III