Methyl 3-pyridylacetate hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR965088-1G OR965088-5G
APOSOR965088-1GEA 169 EUR
APOSOR965088-1G APOSOR965088-5G
Methyl 3-pyridylacetate hydrochloride 95%
Methyl 3-pyridylacetate hydrochloride
Formule: C₈H₉NO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19442777
CAS nummer: 69966-42-3