1-(2-Methoxy-phenyl)-n1,n1-dimethyl-ethane-1,2-diamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR965106-1G OR965106-250MG
APOSOR965106-1GEA 636 EUR
APOSOR965106-1G APOSOR965106-250MG
1-(2-Methoxy-phenyl)-n1,n1-dimethyl-ethane-1,2-diamine 98%
1-(2-Methoxy-phenyl)-n1,n1-dimethyl-ethane-1,2-diamine
Formule: C₁₁H₁₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06655050
CAS nummer: 842976-90-3