2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)propan-1-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR965110-1G OR965110-5G
APOSOR965110-1GEA 172 EUR
APOSOR965110-1G APOSOR965110-5G
2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)propan-1-one 98%
2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)propan-1-one
Formule: C₉H₈BrClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00018687
CAS nummer: 877-37-2