(S)-1-(3-Pyridyl)ethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR965118-1G OR965118-5G
APOSOR965118-1GEA 155 EUR
APOSOR965118-1G APOSOR965118-5G
(S)-1-(3-Pyridyl)ethanol 97%
(S)-1-(3-Pyridyl)ethanol
Formule: C₇H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368884
CAS nummer: 5096-11-7