2,4-Dihydroxypyrido[3,2-d]pyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR965167-1G OR965167-5G
APOSOR965167-1GEA 234 EUR
APOSOR965167-1G APOSOR965167-5G
2,4-Dihydroxypyrido[3,2-d]pyrimidine 95%
2,4-Dihydroxypyrido[3,2-d]pyrimidine
Formule: C₇H₅N₃O₂
MW: 163.134 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18070985
CAS nummer: 37538-68-4