3-Methyl-2(3H)-benzothiazolone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR965197-1G OR965197-5G
APOSOR965197-1GEA 169 EUR
APOSOR965197-1G APOSOR965197-5G
3-Methyl-2(3H)-benzothiazolone 95%
3-Methyl-2(3H)-benzothiazolone
Formule: C₈H₇NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00022914
CAS nummer: 2786-62-1