3-(3,4-Dihydro-4-methyl-3-oxoquinoxalin-2-yl)propanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9652-1G OR9652-250MG
APOSOR9652-1GEA 162 EUR
APOSOR9652-1G APOSOR9652-250MG
3-(3,4-Dihydro-4-methyl-3-oxoquinoxalin-2-yl)propanoic acid
3-(3,4-Dihydro-4-methyl-3-oxoquinoxalin-2-yl)propanoic acid
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₃
Smeltpunt: 180…182 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00665740
CAS nummer: 1501-38-8