tert-Butyl 3-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR965287-1G OR965287-5G
APOSOR965287-1GEA 42.7 EUR
APOSOR965287-1G APOSOR965287-5G
tert-Butyl 3-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 3-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₂₃NO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04114970
CAS nummer: 146667-84-7