3-Phenyl-pent-1-yn-3-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR965295-1G OR965295-250MG
APOSOR965295-1GEA 1340 EUR
APOSOR965295-1G APOSOR965295-250MG
3-Phenyl-pent-1-yn-3-ol 95%
3-Phenyl-pent-1-yn-3-ol
Formule: C₁₁H₁₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17926462
CAS nummer: 6712-31-8