5-(Fur-2-yl)thiophene-2-carboxaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9653-1G OR9653-250MG
APOSOR9653-1GEA 236 EUR
APOSOR9653-1G APOSOR9653-250MG
5-(Fur-2-yl)thiophene-2-carboxaldehyde 97%
5-(Fur-2-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Formule: C₉H₆O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410178
CAS nummer: 868755-64-0