1-Cyclopropyl-1-(4-pyridyl)methylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR965312-1G OR965312-250MG
APOSOR965312-1GEA 490 EUR
APOSOR965312-1G APOSOR965312-250MG
1-Cyclopropyl-1-(4-pyridyl)methylamine 95%
1-Cyclopropyl-1-(4-pyridyl)methylamine
Formule: C₉H₁₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18652126
CAS nummer: 1270506-12-1