3-Pyrrolidin-1-ylacrylic acid methyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR965324-1G OR965324-25G OR965324-5G
APOSOR965324-1GEA 73 EUR
APOSOR965324-1G APOSOR965324-25G APOSOR965324-5G
3-Pyrrolidin-1-ylacrylic acid methyl ester 95%
3-Pyrrolidin-1-ylacrylic acid methyl ester
Formule: C₈H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01109140
CAS nummer: 90087-77-7