3-Bromo-2,3-dihydrothiophene 1,1-dioxide 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR965428-1G OR965428-5G
APOSOR965428-1GEA 292 EUR
APOSOR965428-1G APOSOR965428-5G
3-Bromo-2,3-dihydrothiophene 1,1-dioxide 96%
3-Bromo-2,3-dihydrothiophene 1,1-dioxide
Formule: C₄H₅BrO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00462449
CAS nummer: 53336-42-8