(S)-3-Methyl-pentanoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR965509-1G OR965509-5G
APOSOR965509-1GEA 78.9 EUR
APOSOR965509-1G APOSOR965509-5G
(S)-3-Methyl-pentanoic acid 95%
(S)-3-Methyl-pentanoic acid
Formule: C₆H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02262177
CAS nummer: 1730-92-3