2-Methyl-1H-imidazole-1-acetic acid ethyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR965529-1G OR965529-250MG
APOSOR965529-1GEA 330 EUR
APOSOR965529-1G APOSOR965529-250MG
2-Methyl-1H-imidazole-1-acetic acid ethyl ester 95%
2-Methyl-1H-imidazole-1-acetic acid ethyl ester
Formule: C₈H₁₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03248721
CAS nummer: 239065-60-2