4-(2-Methoxyethoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(2-Methoxyethoxy)-phenylsulphonyl chloride
OR965534-1G OR965534-250MG
APOSOR965534-1GEA 274 EUR
APOSOR965534-1G APOSOR965534-250MG
4-(2-Methoxyethoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
4-(2-Methoxyethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₉H₁₁ClO₄S
MW: 250.699 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09816161
CAS nummer: 204072-53-7
UN: 3265
ADR: 8 III