N-[2-(Aminomethyl)benzyl]-n,n-dimethylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR965536-1G OR965536-5G
APOSOR965536-1GEA 205 EUR
APOSOR965536-1G APOSOR965536-5G
N-[2-(Aminomethyl)benzyl]-n,n-dimethylamine 98%
N-[2-(Aminomethyl)benzyl]-n,n-dimethylamine
Formule: C₁₀H₁₆N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07324744
CAS nummer: 53369-77-0