4-(4-Cyanophenyl)piperidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR965558-250MG OR965558-1G
APOSOR965558-250MGEA 64.3 EUR
APOSOR965558-250MG APOSOR965558-1G
4-(4-Cyanophenyl)piperidine
4-(4-Cyanophenyl)piperidine
Formule: C₁₂H₁₄N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03426383
CAS nummer: 149554-06-3