3-(Cyclopropylmethoxy)propan-1-amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR965559-1G OR965559-250MG
APOSOR965559-1GEA 636 EUR
APOSOR965559-1G APOSOR965559-250MG
3-(Cyclopropylmethoxy)propan-1-amine 98%
3-(Cyclopropylmethoxy)propan-1-amine
Formule: C₇H₁₅NO
MW: 129.2 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07329912
CAS nummer: 2986-60-9