N-[4-(Dimethylamino)benzyl]-N-ethylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR965584-1G OR965584-250MG OR965584-5G
APOSOR965584-1GEA 242 EUR
APOSOR965584-1G APOSOR965584-250MG APOSOR965584-5G
N-[4-(Dimethylamino)benzyl]-N-ethylamine 95%
N-[4-(Dimethylamino)benzyl]-N-ethylamine
Formule: C₁₁H₁₈N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00465457
CAS nummer: 313552-99-7