2-Chloro-1-(5-methyl-thiophen-2-yl)-ethanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR965590-100MG OR965590-1G OR965590-250MG
APOSOR965590-100MGEA 155 EUR
APOSOR965590-100MG APOSOR965590-1G APOSOR965590-250MG
2-Chloro-1-(5-methyl-thiophen-2-yl)-ethanone 95%
2-Chloro-1-(5-methyl-thiophen-2-yl)-ethanone
Formule: C₇H₇ClOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00464874
CAS nummer: 31772-42-6