4-Methyl-1,3-thiazol-2(3H)-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR965594-100MG OR965594-1G OR965594-250MG
APOSOR965594-100MGEA 169 EUR
APOSOR965594-100MG APOSOR965594-1G APOSOR965594-250MG
4-Methyl-1,3-thiazol-2(3H)-one 98%
4-Methyl-1,3-thiazol-2(3H)-one
Formule: C₄H₅NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00970121
CAS nummer: 32497-10-2