(2-Ethoxy-phenoxy)-acetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR965595-1G OR965595-5G
APOSOR965595-1GEA 104 EUR
APOSOR965595-1G APOSOR965595-5G
(2-Ethoxy-phenoxy)-acetic acid 95%
(2-Ethoxy-phenoxy)-acetic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01124887
CAS nummer: 3251-30-7