2-Chloro-4h-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR965622-1G OR965622-250MG
APOSOR965622-1GEA 111 EUR
APOSOR965622-1G APOSOR965622-250MG
2-Chloro-4h-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one 98%
2-Chloro-4h-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Formule: C₈H₅ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00457859
CAS nummer: 5418-94-0