5,5-Diethyl-imidazolidine-2,4-dione 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR965625-1G OR965625-250MG
APOSOR965625-1GEA 427 EUR
APOSOR965625-1G APOSOR965625-250MG
5,5-Diethyl-imidazolidine-2,4-dione 95%
5,5-Diethyl-imidazolidine-2,4-dione
Formule: C₇H₁₂N₂O₂
MW: 156.182 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03951035
CAS nummer: 5455-34-5