3-Phenylamino-propionic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR965638-1G OR965638-5G
APOSOR965638-1GEA 62.9 EUR
APOSOR965638-1G APOSOR965638-5G
3-Phenylamino-propionic acid 95%
3-Phenylamino-propionic acid
Formule: C₉H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00089905
CAS nummer: 5652-38-0