Methyl (3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR965647-1G OR965647-250MG
APOSOR965647-1GEA 636 EUR
APOSOR965647-1G APOSOR965647-250MG
Methyl (3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetate 96%
Methyl (3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetate
Formule: C₈H₁₂N₂O₂
MW: 168.193 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07685912
CAS nummer: 56699-23-1