4-(4-Methoxyphenyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-(4-Methoxyphenyl)pyridine
OR965665-1G OR965665-250MG
APOSOR965665-1GEA 213 EUR
APOSOR965665-1G APOSOR965665-250MG
4-(4-Methoxyphenyl)pyridine 95%
4-(4-Methoxyphenyl)pyridine
Formule: C₁₂H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00092331
CAS nummer: 5938-16-9