6-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carboxaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9657-1G OR9657-250MG
APOSOR9657-1GEA 366 EUR
APOSOR9657-1G APOSOR9657-250MG
6-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carboxaldehyde 97%
6-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carboxaldehyde
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08543443
CAS nummer: 859850-71-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III