4-Amino-2-phenylpyrimidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR965812-1G OR965812-250MG
APOSOR965812-1GEA 182 EUR
APOSOR965812-1G APOSOR965812-250MG
4-Amino-2-phenylpyrimidine 97%
4-Amino-2-phenylpyrimidine
Formule: C₁₀H₉N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11043737
CAS nummer: 33630-25-0