5-Nitro-1,3-benzoxazole-2-thiol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR965833-10G OR965833-1G OR965833-5G
APOSOR965833-10GEA 891 EUR
APOSOR965833-10G APOSOR965833-1G APOSOR965833-5G
5-Nitro-1,3-benzoxazole-2-thiol 95%
5-Nitro-1,3-benzoxazole-2-thiol
Formule: C₇H₄N₂O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00524789
CAS nummer: 22876-21-7