4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9660-1G OR9660-250MG
APOSOR9660-1GEA 330 EUR
APOSOR9660-1G APOSOR9660-250MG
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)aniline 97%
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)aniline
Formule: C₉H₉N₃O
Smeltpunt: 113…114 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08435856
CAS nummer: 10185-68-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III